Stampa…
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2200-25G OR2200-5G
APOSOR2200-25GEA 71.6 EUR
APOSOR2200-25G APOSOR2200-5G
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143097
CAS Number: 117572-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III