Stampa…
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
OR21993-100G OR21993-25G OR21993-5G
APOSOR21993-100GEA 691 EUR
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G APOSOR21993-5G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100559
CAS Number: 6921-64-8