Stampa…
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
OR2199-5G OR2199-1G
APOSOR2199-5GEA 132 EUR
APOSOR2199-5G APOSOR2199-1G
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆ClIO₂
Peso molecolare: 296,49 g/mol
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673018
CAS Number: 289039-85-6