Stampa…
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 92.8 EUR
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100627
CAS Number: 63411-87-0