Stampa…
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249,49 g/mol
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144763
CAS Number: 27007-53-0