Stampa…
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G OR21970-10G OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA 141 EUR
APOSOR21970-1G APOSOR21970-10G APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formula: C₁₃H₁₈O₃
Peso molecolare: 222,29 g/mol
Punto di fusione: 25…27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100622
CAS Number: 249278-25-9