Methyl-3-bromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 127…128 °C Punto di fusione: 31…33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017777 CAS Number: 618-89-3 |