Stampa…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21965-10G OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-10GEA 619 EUR
APOSOR21965-10G APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100006
CAS Number: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4