2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR21964-1G
OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA
43.5
EUR
APOSOR21964-1G
APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ Punto di fusione: 131…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100005 CAS Number: 107367-98-6 |