Stampa…
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
OR21959-10G OR21959-1G OR21959-5G
APOSOR21959-10GEA 260 EUR
APOSOR21959-10G APOSOR21959-1G APOSOR21959-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210141
CAS Number: 93983-13-2