Stampa…
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
OR21957-100G OR21957-25G
APOSOR21957-100GEA 170 EUR
APOSOR21957-100G APOSOR21957-25G
1-Propyl-4-ethynylbenzene
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Formula: C₁₁H₁₂
Peso molecolare: 144,22 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173886
CAS Number: 62452-73-7