Stampa…
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21956-100G OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-100GEA 0 EUR
APOSOR21956-100G APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Formula: C₁₂H₁₄
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Densità: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173885
CAS Number: 79887-09-5