Stampa…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
OR21955-25G OR21955-5G OR21955-100G
APOSOR21955-25GEA 120 EUR
APOSOR21955-25G APOSOR21955-5G APOSOR21955-100G
1-Pentyl-4-ethynylbenzene 98%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Formula: C₁₃H₁₆
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 172 °C
Densità: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173884
CAS Number: 79887-10-8