Stampa…
4-Ethynylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethynylanisole 98%
4-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 87…91 °C/11mmHg
Punto di fusione: 28…29 °C
Densità: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168815
CAS Number: 768-60-5