2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 75…80 °C/0,7mmHg Punto di fusione: 65…67 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001601 CAS Number: 719-22-2 |