3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₂₄O₂ Punto di fusione: 146…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017520 CAS Number: 14035-33-7 |