Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 59.6 EUR
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008826
CAS Number: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0