Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21941-1G OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA 31.9 EUR
APOSOR21941-1G APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₁₅H₂₁NO
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156137
CAS Number: 1988-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III