Stampa…
2,6-Di-tert-butylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-25GEA 118 EUR
APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylpyridine
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formula: C₁₃H₂₁N
Peso molecolare: 191,32 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C/23mmHg
Punto di fusione: 44288 °C
Densità: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006306
CAS Number: 585-48-8
EINECS: 209-557-6