4-Butylbenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₃ClO Punto di ebollizione: 145…147 °C/11mmHg Densità: 1,051 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000699 CAS Number: 28788-62-7 EINECS: 249-224-2 UN: 3265 ADR: 8,II |