Stampa…
4'-tert-Butylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-100G OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-100GEA 166 EUR
APOSOR21926-100G APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenone 95%
4'-tert-Butylacetophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C/5mmHg
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017256
CAS Number: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
ADR: 3,III