Stampa…
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
OR21925-100G OR21925-25G OR21925-5G
APOSOR21925-100GEA 364 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G APOSOR21925-5G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇Br
Peso molecolare: 241,17 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C/0,75mmHg
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061114
CAS Number: 23703-22-2