Stampa…
4-Pentylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21922-25G OR21922-5G
APOSOR21922-25GEA 36.4 EUR
APOSOR21922-25G APOSOR21922-5G
4-Pentylbenzoic acid 97%
4-Pentylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 261 °C
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002572
CAS Number: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9