4-Octylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR21920-10G
OR21920-1G
OR21920-5G
APOSOR21920-10GEA
162
EUR
APOSOR21920-10G
APOSOR21920-1G
APOSOR21920-5G
4-Octylbenzoic acid
4-Octylbenzoic acid
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042649 CAS Number: 3575-31-3 |