Stampa…
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR21909-10G OR21909-1G OR21909-5G
APOSOR21909-10GEA 815 EUR
APOSOR21909-10G APOSOR21909-1G APOSOR21909-5G
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₈H₂₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173760
CAS Number: 64779-10-8