Stampa…
4'-Decylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Decylphenyl)ethanone, p-Decylacetophenone
OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 65.5 EUR
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decylacetophenone
4'-Decylacetophenone
Formula: C₁₈H₂₈O
Peso molecolare: 260,42 g/mol
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173754
CAS Number: 37593-06-9