Stampa…
3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2188-100G OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA 59.6 EUR
APOSOR2188-100G APOSOR2188-25G
3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
3,5-Dichlorosalicylic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002442
CAS Number: 320-72-9
EINECS: 206-281-8