Stampa…
Methyl glycolate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21875-100G OR21875-25G
APOSOR21875-100GEA 0 EUR
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
Punto di ebollizione: 149…151 °C
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004667
CAS Number: 96-35-5
EINECS: 202-502-7