Stampa…
3-Amino-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
OR21871-5G OR21871-100G
APOSOR21871-5GEA 29.2 EUR
APOSOR21871-5G APOSOR21871-100G
3-Amino-2-nitropyridine 98%
3-Amino-2-nitropyridine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044102
CAS Number: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9