Stampa…
5-Methylnicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinic acid 97%
5-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829036
CAS Number: 3222-49-9