Stampa…
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 55.1 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di fusione: 155…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017202
CAS Number: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9