Stampa…
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 14.7 EUR
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173686
CAS Number: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III