Stampa…
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21830-1G OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA 55.3 EUR
APOSOR21830-1G APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,2000 g/mol
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075138
CAS Number: 27104-73-0