Stampa…
Chlorodiphenylphosphine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
OR2181-100G OR2181-25G
APOSOR2181-100GEA 72.7 EUR
APOSOR2181-100G APOSOR2181-25G
Chlorodiphenylphosphine
Chlorodiphenylphosphine
Formula: C₁₂H₁₀ClP
Peso molecolare: 220,64 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C
Densità: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000529
CAS Number: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II