Stampa…
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21805-1G OR21805-250MG OR21805-500MG OR21805-5G
APOSOR21805-1GEA 316 EUR
APOSOR21805-1G APOSOR21805-250MG APOSOR21805-500MG APOSOR21805-5G
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formula: C₆H₉NO
Peso molecolare: 111,14 g/mol
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111570
CAS Number: 4030-22-2