(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147.18 g/mol Punto di ebollizione: 278…282 °C Densità: 1.082 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001910 CAS Number: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |