Stampa…
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl chloride
OR21791-1G OR21791-250MG OR21791-500MG OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA 183 EUR
APOSOR21791-1G APOSOR21791-250MG APOSOR21791-500MG APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Formula: C₁₁H₁₀Cl₂O₃
Peso molecolare: 261,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084949
CAS Number: 175136-00-2