Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 43.7 EUR
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085106
CAS Number: 34624-38-9