Stampa…
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21787-1G OR21787-25G OR21787-5G
APOSOR21787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21787-1G APOSOR21787-25G APOSOR21787-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₉ClO₄
Peso molecolare: 216,62 g/mol
Punto di fusione: 200…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084944
CAS Number: 52009-53-7