Stampa…
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 14.7 EUR
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,23 g/mol
Punto di ebollizione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017205
CAS Number: 18927-05-4