Stampa…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G OR21783-5G OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA 74.2 EUR
APOSOR21783-25G APOSOR21783-5G APOSOR21783-100G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026897
CAS Number: 35553-92-5