Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR21762-25G
OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA
56.7
EUR
APOSOR21762-25G
APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formula:
C₁₆H₁₄O₄ Punto di fusione: 213…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017201 CAS Number: 792-74-5 EINECS: 212-341-4 |