5-Chloro-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
Formula:
C₇H₈ClNO Punto di ebollizione: 135 °C/8mmHg Punto di fusione: 79…84 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007777 CAS Number: 95-03-4 EINECS: 202-385-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |