Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 198 EUR
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₃N₅
Punto di fusione: 222…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173791
CAS Number: 21703-08-2