Stampa…
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)dianiline
OR21754-1G OR21754-5G
APOSOR21754-1GEA 130 EUR
APOSOR21754-1G APOSOR21754-5G
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Formula: C₁₅H₁₈N₂
Peso molecolare: 226,32 g/mol
Punto di fusione: 126…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00438683
CAS Number: 2479-47-2
EINECS: 219-612-6