4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR21746-1G
OR21746-250MG
OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA
380
EUR
APOSOR21746-1G
APOSOR21746-250MG
APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067854 CAS Number: 14628-57-0 |