Stampa…
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,4-Dibromophenyl)methanol
OR2174-10G OR2174-1G OR2174-5G
APOSOR2174-10GEA 88.7 EUR
APOSOR2174-10G APOSOR2174-1G APOSOR2174-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Br₂O
Peso molecolare: 265,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996906
CAS Number: 666747-06-4