Stampa…
4-tert-Butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21726-10G OR21726-50G
APOSOR21726-10GEA 0 EUR
APOSOR21726-10G APOSOR21726-50G
4-tert-Butylbenzamide 98%
4-tert-Butylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di fusione: 171…715 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017139
CAS Number: 56108-12-4