Stampa…
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 426 EUR
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S₂
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067841
CAS Number: 3490-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III