Stampa…
2,4-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotoluene 98%
2,4-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 243 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052985
CAS Number: 31543-75-6